Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
Descripción
- Para procedimientos de pipeteo repetitivos
- Acción suave de un solo golpe
- Con expulsor de puntas incorporado
- La fuerza de resorte baja reduce la actividad muscular del pulgar
- Calibración fácil en el propio laboratorio
- Grabado con números de serie para mejorar la trazabilidad y el registro de calibración
- Código de color: Rosa
- Disponible en rangos de volumen fijos de 10 μl a 1000μl
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 2 pulg |
| Material | Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Incluye | Inserto de boquilla, llave de calibración |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Cantidad | 1 unidad |
| Estilo de punta | Expulsor de puntas incorporado |
| Garantía | Ciclo de vida limitado |
| Mostrar más |