Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16465074
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 µl
1000 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16465074
Marca: VistaLab™ Technologies 1056PK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño estrecho y la ubicación del mecanismo de volquete proporciona fácil acceso a tubos estrechos
  • Para procedimientos de pipeteo repetitivos
  • Acción suave de un solo golpe
  • Con expulsor de puntas incorporado
  • La fuerza de resorte baja reduce la actividad muscular del pulgar
  • Calibración fácil en el propio laboratorio
  • Grabado con números de serie para mejorar la trazabilidad y el registro de calibración
  • Código de color: Rosa
  • Disponible en rangos de volumen fijos de 10 μl a 1000μl
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 9 x 2 pulg
Material Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel
Esterilidad No estéril
Graduado No
Incluye Inserto de boquilla, llave de calibración
Longitud (imperial) 9 in
Cantidad 1 unidad
Estilo de punta Expulsor de puntas incorporado
Garantía Ciclo de vida limitado
Color Rosa
Volumen (métrico) 200 μl
Longitud (métrico) 203 mm
Tipo Pipetas de volumen fijo
Desechables No
Para utilizar con (equipo) Mechanical Pipetting Device