Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión de la marca MLA™
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
500 μl
1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Plata
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ofrecer capacidad garantiza la precisión del volumen en una amplia gama de viscosidades ”“
- Ideal para la entrega repetitiva de reactivos cuando se requiere alta precisión y exactitud
- Las pinzas están codificadas por colores para facilitar la identificación
- Capacidad grabada en el capó
Información de órdenes
Tamaños adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,00% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Marrón |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipette Tip |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta de precisión |
| Mostrar más |