missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), NovaFluor™ Yellow 730, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen M035T02Y07

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17890971

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

VISTA (V-domain Ig containing suppressor of T-cell activation), also known as B7-H5 or PD-1H, is a product of the VSIR gene. Although VISTA bears sequence homology to PD-L1 it has a different expression pattern. In both mouse and humans, VISTA is expressed predominantly on hematopoietic cells with the highest densities on myeloid cells, and lower levels on T cells. It is usually absent on B cells. VISTA expressed by antigen presenting cells has been shown to directly suppress proliferation and cytokine production of CD4 and CD8 T cells, making it a target for cancer immunotherapy. The reported ligands of VISTA include CD28H, VSIG-3 and VSIG-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

VISTA
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9D659
VSIR
Affinity chromatography
RUO
74048
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MIH64
NovaFluor Yellow 730
VSIR
4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; C1H10orf54; C28H10orf54; C4H10orf54; chromosome 10 open reading frame 54; DD1alpha; Death Domain1alpha; Dies1; differentiation of ESCs 1; GI24; PD-1H; PDCD1 homolog; PD-H1; platelet receptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05 gene; SISP1; sisp-1; Stress-induced secreted protein-1; UNQ730/PRO1412; V-domain Ig suppressor of T cell activation; VISTA; V-set domain-containing immunoregulatory receptor; V-set immunoregulatory receptor; VSIR; V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation
Rat
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado