missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17810981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17810981 100 μg 100 microgramos
17880971 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17810981 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor M035T03Y03

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

VISTA (V-domain Ig containing suppressor of T-cell activation), also known as B7-H5 or PD-1H, is a product of the VSIR gene. Although VISTA bears sequence homology to PD-L1 it has a different expression pattern. In both mouse and humans, VISTA is expressed predominantly on hematopoietic cells with the highest densities on myeloid cells, and lower levels on T cells. It is usually absent on B cells. VISTA expressed by antigen presenting cells has been shown to directly suppress proliferation and cytokine production of CD4 and CD8 T cells, making it a target for cancer immunotherapy. The reported ligands of VISTA include CD28H, VSIG-3 and VSIG-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VISTA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH64
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Yellow 610
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica VSIR
N.º de referencia del gen Q9D659
Alias de gen 4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; C1H10orf54; C28H10orf54; C4H10orf54; chromosome 10 open reading frame 54; DD1alpha; Death Domain1alpha; Dies1; differentiation of ESCs 1; GI24; PD-1H; PDCD1 homolog; PD-H1; platelet receptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05 gene; SISP1; sisp-1; Stress-induced secreted protein-1; UNQ730/PRO1412; V-domain Ig suppressor of T cell activation; VISTA; V-set domain-containing immunoregulatory receptor; V-set immunoregulatory receptor; VSIR; V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation
Símbolos de los genes VSIR
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 74048
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.