missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (730804), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB71261MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| VISTA/B7-H5/PD-1H | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology | |
| 64115 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 730804 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido