Learn More
Bolle Protection™ Protector facial B-Line BL20FAPI
Descripción
- Transparentes.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Protección de lente contra impactos de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Pantalla facial |
| Lens Material | Policarbonato |