Learn More
Macherey-Nagel™ Maletín de reactivos Visocolor™ para el análisis de suelos
Código de producto. 15718758 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
temp:
Varía
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15718758
Marca: Macherey-Nagel™ 931601
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Apoye y mantenga un suelo sano, productivo y biológicamente activo. El maletín de reactivos Macherey-Nagel™ Visocolor™ para el análisis de suelos contiene todos los reactivos, instrumentos y accesorios necesarios para una preparación económica, rápida y cómoda de extractos de suelos para su análisis en el campo o en el laboratorio.
Un análisis exhaustivo es la piedra angular para apoyar y mantener un suelo sano. Para planificar de forma eficaz y eficiente todas las medidas que afectan al suelo (fertilización, encalado, etc.) es crucial determinar primero los parámetros importantes del suelo.
  • Para la determinación de: Amonio, Nitrito, Nitrato, Potasio, Fosfato y pH
  • Los extractos de suelo se preparan con una solución de acetato-lactato de calcio o con una solución de CaCl2
  • Si es necesario, también se puede utilizar junto con otras soluciones de extracción
  • Se pueden adquirir reactivos de recarga económicos para sustituir los productos químicos consumidos:
    • Pruebas Visocolor™ HE: pH 4,0-10,0 y Fósforo en el suelo (reactivos/discos de comparación de colores)
    • Pruebas Visocolor™ ECO: Potasio, Amonio 3, Nitrato, Fosfato
    • Tiras reactivas Quantofix™ Amonio y Nitrato/Nitrito
    • pH-Fix 2.0 – 9,0
    • Filtros plegados MN 616 1/4, 18,5 cm
    • Solución de pirofosfato
    • Soluciones madre de CaCl2 y CAL
    • Manual para el maletín de Visocolor™ para el análisis de suelos
Especificaciones
Descripción Con todos los materiales para el análisis de campo o de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) Análisis de suelos: determinación de Amonio, Nitrito, Nitrato, Potasio, Fosfato, pH
Grado Visocolor™
Incluye Todos los reactivos, instrumentos y accesorios, maletín sólido, manual
Nº de pruebas 110 extracciones de CaCl2, 7 extracciones de CAL, 60-100 pruebas
Envase Preenvasados
Cantidad 1 kit
temp Varía
Suficiente para Vida útil de los reactivos: 18 meses
Tipo Kit de campo multiparamétrico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.