Learn More
Thermo Scientific™ Lector de códigos de barras inalámbrico VisionMate™
Description
El lector de códigos de barras inalámbrico Thermo Scientific™ VisionMate™ es un instrumento de seguimiento de muestras versátil que descodifica códigos de barras 2D y lineales y códigos QR. El lector inalámbrico utiliza la tecnología Bluetooth™ para permitir la movilidad en el laboratorio, en la sala fría o en el campo para proporcionar una identificación y seguimiento de muestras eficaces, así como para la entrada directa de datos en una estación de trabajo emparejada, LIMS o dispositivo portátil. El lector inalámbrico VisionMate es capaz de leer cualquier código de barras de ANSI de grado D o superior, incluidos los códigos de barras lineales y 2D de Thermo Scientific y los de la mayoría de los principales fabricantes, lo que lo convierte en un lector muy adecuado para aplicaciones en múltiples instalaciones.
Movilidad durante la transmisión de datos de códigos de barras
- La productividad aumenta gracias a la libertad de trabajar lejos de la mesa de trabajo.
- Bajo consumo de energía para una mayor duración de la batería
Compatibilidad de formatos versátil
- Compatible con todos los formatos de tubos y gradillas lineales (1D), Matrix 2D y Nunc.
- Compatible con códigos de barras 1D y 2D de la mayoría de los principales proveedores.
- Seguimiento seguro de muestras valiosas de fuentes externas
Salida de datos directa a muchas aplicaciones mediante el lector de datos de teclado
- Compatible prácticamente con cualquier aplicación de software de almacenamiento (Excel, Notepad, LIMS, etc.)
- Fácil de implementar en los procesos de gestión de muestras de laboratorio existentes
Difusor de luz ambiental
- Puede escanear en condiciones de iluminación deficientes
- Aumento de la productividad sobre el terreno
Pantalla nítida de alto contraste
- Muestra información clave (duración de la batería, código escaneado, conectividad, etc.)
- Opción flexible para cambiar la hora, la fecha y añadir sufijo, prefijo y otros datos útiles
Specifications
Specifications
| Descripción | Lector de códigos de barras inalámbrico VisionMate |
| duración de batería | > 8 horas de tiempo de ejecución continuo |
| Tipos de códigos de barras compatibles | Cualquier tubo de almacenamiento con código de barras 2D Thermo Scientific Matrix o Nunc y prácticamente cualquier otro código de barras 2D, así como cualquier código lineal (1D) |
| Método de transferencia de datos | Conexión Bluetooth o USB |
| Altura (métrico) | 3,6 cm |
| Altura (imperial) | 1,42 in |
| Anchura (métrico) | 7,2 cm |
| Anchura (imperial) | 2,83 in |
| Peso (métrico) | 337 g |
| Conexión de carga | Mediante conexión de puerto USB suministrada |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.