Learn More
Thermo Scientific™ Lector de código de barras 2D de gradilla única VisionMate™ SR
Descripción
Descodifique una gradilla completa de tubos de almacenamiento con código de barras en menos de diez segundos con el lector de códigos de barras 2D de gradilla única Thermo Scientific™ VisionMate™. El lector compacto y fácil de utilizar ofrece una flexibilidad excepcional con opciones de formatos de exportación, fácil lectura de tipos de tubos y diseño de tubos.
- Se controla mediante una interfaz de software en pantalla o de forma remota mediante una conexión TCP/IP.
- Escanea una gradilla de tubos completa en menos de diez segundos.
- Simplemente siga las instrucciones durante la instalación del software y conecte el lector a un ordenador a través de un puerto USB.
- Se integra fácilmente con LIMS, bases de datos existentes o sistemas de seguimiento.
- Su tamaño reducido y su perfil compacto ahorran un valioso espacio en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lector de códigos de barras 2D VisionMate SR |
| Capacidad de decodificación | Gradilla única |
| Método de transferencia de datos | Interfaz de software o de forma remota a través de la conexión TCP/IP |
| Velocidad | Toda una gradilla de tubos en menos de diez segundos |
| Tipo | Lector de códigos de barras |