Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Viscoso
Código de producto. 15829381 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 mL
300 mL
450 mL
650 mL
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Material:
Acero inoxidable
PTFE
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Material unitSize
15829381 650 mL 2000 mm Polipropileno cada uno
12744608 300 mL 1000 mm Polipropileno cada uno
15182669 300 mL 1000 mm PTFE cada uno
15839381 160 mL 600 mm Polipropileno cada uno
15849381 160 mL 1000 mm Acero inoxidable cada uno
15859381 450 mL 1500 mm Acero inoxidable cada uno
15869381 160 mL 600 mm Acero inoxidable cada uno
15879381 650 mL 2000 mm PTFE cada uno
15889381 160 mL 600 mm PTFE cada uno
9 options
Código de producto. 15829381
Marca: Sampling Systems™ 7000P2000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funciona como una jeringa grande al hacer que el operador tire del mango hacia arriba para aspirar el producto en el tomamuestras. El Tomamuestras Viscoso Sampling Systems™ es ideal para el muestreo de cremas, champús, jabones, miel y otros materiales viscosos medios.
  • Adecuado para materiales de viscosidad media.
  • Fabricado en PP, Acero inoxidable 316L o PTFE
  • Funciona como una jeringa grande
  • El operador levanta el mango para succionar el producto en el tomamuestras
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de líquidos viscosos
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 650 mL
Para utilizar con (aplicación) Materiales de Viscosidad Media
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 2000 mm