Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 80 °C a 120 °C
Código de producto. p-7161804
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
20 l
Tamaño de la unidad:
20 litros
5 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16020172 5 l 5 litros
16010172 20 l 20 litros
2 options
Código de producto. 16020172
Marca: Paragon Scientific™ BM25L
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 80 °C a 120 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Intervalo de temperatura De 80 °C a 120 °C
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil, petroleum