Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 5 cSt a 25 °C para uso de 20 a 60 °C
Código de producto. 15939939
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
20 l
Tamaño de la unidad:
20 litros
5 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15939939 5 l 5 litros
15929939 20 l 20 litros
2 options
Código de producto. 15939939
Marca: Paragon Scientific™ BM85L
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Líquido de silicona 5 cSt a 25 °C para uso de 20 a 60 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Intervalo de temperatura De 20 °C a 60 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.