Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 5 cSt a 25 °C para uso de 20 a 60 °C
Descripción
- Medios de baño científicos Paragon
- Líquido de silicona 5 cSt a 25 °C para uso de 20 a 60 °C
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Intervalo de temperatura | De 20 °C a 60 °C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?