Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
Código de producto. 10360201 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 mL
300 mL
300 mL
650 ml
Longitud (métrico):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Material unitSize
10360201 300 mL 100 cm Polipropileno cada uno
10447851 160 mL 60 cm Polipropileno cada uno
10209681 160 mL 60 cm PTFE, FEP cada uno
10420191 300 mL 100 cm PTFE, FEP cada uno
10430191 650 ml 200 cm Polipropileno cada uno
10175450 650 ml 200 cm PTFE, FEP cada uno
6 options
Código de producto. 10360201
Marca: Buerkle™ 53311100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ViscoSampler con potente succión para medios viscosos. El material se extrae y se descarga con el matraz de succión. Especialmente desarrollado para sustancias viscosas como lechadas, limo, arcilla húmeda y muestras de suelo, sedimentos de suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc.
  • Potente succión para medios viscosos
  • El material se extrae y se descarga con la succión matraz
  • Para uso con lechadas, limo, arcilla húmeda y muestras de suelo, sedimentos de suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc.
  • Fácil de limpiar.
  • Todas las superficies son sin portas y sin grietas
  • Se evita la acumulación de suciedad
  • Solo se han probado y probado las roscas de los tornillos redondos en el campo de la higiene de los alimentos se utilizan
  • El desmontaje y la limpieza son extremadamente sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ViscoSampler
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 300 mL
Longitud (métrico) 100 cm