Descripción
- Detección óptica: Cable de conexión para el soporte de medición, soporte para tubos VZ 5127 y soporte para botella de seguridad
- Detección térmica: Cable de conexión para viscosímetros TC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ViscoPump III |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección óptica |