Learn More
Heidolph™ Impulsor VISCO JET™
Código de producto. p-8014796 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipiente de 170 - 300 mm
Recipiente de 80 - 150 mm
Velocidad:
120 - 500 rpm
De 200 a 800 rpm
Material:
Acero inoxidable V4A
POM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10000962
Marca: Heidolph™ 5091612100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para mezclar medios viscosos
  • Útil para aplicaciones que implican medios viscosos como pastas y geles que necesitan un proceso de agitación fiable sin entrada de aire
  • La forma de hoja única activa un flujo intrínsecamente dinámico, que reduce el tiempo de procesamiento con resultados de mezcla significativamente mejores en comparación con los propulsores convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) Eje de 10 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Recipiente de 170 - 300 mm
Altura de la hoja (métrico) 120 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Velocidad 120 - 500 rpm
Peso (métrico) 0,30 kg
Material POM