Learn More
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch
Descripción
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras con este vial de alta calidad. El vial Thermo Scientific™ Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch se ha diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. Los datos de las muestras se imprimen directamente en el V-Patch del vial. Los 12 viales de 2 mL y 32 mm incorporan la tecnología del sistema de cierre de vial avanzado (AVCS), que prácticamente elimina el paso a presión de los septos y mejora el sellado. El punto de parada para el tapón evita el ajuste excesivo o insuficiente para un cierre uniforme y óptimo en todo momento. El vial también está disponible con un inserto fundido para muestras de poco volumen.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de vidrio transparente con V-Patch |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2,0 mL |
| Septo | Ninguno |
| N.° por paquete | 100 |
| Modelo | Recuperación total |
| Línea de productos | Virtuoso |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Tipo de producto | Screw Thread Vial |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.