Learn More
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 9 mm con V-Patch
Código de producto. 15560045 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
350 μl
2,0 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15560045 350 μl paquete de 100
15221918 2,0 mL paquete de 100
2 options
Código de producto. 15560045
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT310A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice una alta calidad de la impresión y fiabilidad en los datos de las muestras en viales ámbar diseñados para el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras con este vial de alta calidad. El vial Thermo Scientific™ Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch se ha diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. Los datos de las muestras se imprimen directamente en el V-Patch del vial. Los 12 viales de 2 mL y 32 mm incorporan la tecnología del sistema de cierre de vial avanzado (AVCS), que prácticamente elimina el paso a presión de los septos y mejora el sellado. El punto de parada para el tapón evita el ajuste excesivo o insuficiente para un cierre uniforme y óptimo en todo momento. El vial también está disponible con un inserto fundido para muestras de poco volumen.
Estos viales, que están fabricados con borosilicato de expansión 33 de calidad superior ámbar (51A), tienen un fondo uniformemente plano para la seguridad de los insertos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MacroVial de inserto fundido de rosca Virtuoso de 9 mm, 350 uL, vidrio ámbar con V-Patch
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 350 μl
N.° por paquete 100
Volumen residual (métrico) <2 μL
Línea de productos Virtuoso
Cantidad 100/paq.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.