Learn More
Thermo Scientific™ Viales de capsular o a presión ámbar de apertura ancha de 11 mm con V-Patch Virtuoso™.
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras. Los viales a presión/para encapsular de vidrio ámbar de boca ancha de 11 mm con V-Patch Thermo Scientific™ Virtuoso™ se han diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. El sistema Virtuoso imprime la información de las muestras directamente en el V-Patch de los viales para garantizar la integridad de las etiquetas y de los datos de las muestras. Para cerrar estos viales, utilice tapones de cierre a presión o cierres de sellos de rosca de aluminio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial con tapón de rosca de vidrio ámbar con V-Patch |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Volumen residual (métrico) | <170 μL |
| Línea de productos | Virtuoso |
| Tipo de tapón | Tapón para capsular/cierre a presión con septos |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.