Learn More
Thermo Scientific™ Práctico kit de viales a presión ámbar de abertura ancha Virtuoso™ de 11 mm
Código de producto. 15606365
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15606365 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 15606365 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180VT404A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una alta integridad de las muestras mediante un práctico kit de viales de fijación a presión de vidrio ámbar de 11 mm.
Obtenga el más alto nivel de integridad de las muestras posible. El vial a presión ámbar de abertura ancha de 11 mm Virtuoso, que está diseñado para su uso exclusivamente con el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™, imprime siempre datos de muestras fiables directamente en el vial. Los viales están emparejados con tapones que vienen en kits para su comodidad.
El V-Patch sirve para imprimir los datos DIRECTAMENTE en el vial con el sistema de identificación de viales Thermo Scientific Virtuoso. Estos viales de vidrio ámbar de 11 mm de alta calidad son de 2 ml, 12 x 32 mm y se adaptan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio ámbar de borosilicato de dilatación 33 de calidad superior (tipo 51A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial a presión de abertura ancha de 11 mm Virtuoso, 2 ml, vidrio ámbar con V-Patch
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100/paq.
Línea de productos Virtuoso
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm