Learn More
3M™ Gafas de seguridad Virtua™ AP
Descripción
- Gafas de seguridad elegantes y de estilo unisex
- Montura cómoda, resistente a impactos y ligera
- La lente de gran envoltura se ajusta perfectamente a la cara para una mejor cobertura
- Visera de protección y protectores laterales integrales
- El diseño moderno ofrece una excelente cobertura y campo de visión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Homologación CE, EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Gris |
| Lens Material | Policarbonato |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?