Descripción
- Reutilizables
- Antiestáticos según EN1149
- Con Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™ que proporciona unas excelentes capacidades de absorción de la humedad y mantiene las manos de los usuarios secas durante más tiempo
- Tendencia considerablemente menor a desprenderse que los guantes de algodón tradicionales
- Ideales para montaje en condiciones secas, completamente húmedas o de grasa, pruebas de motores y sistemas, talleres de aerosoles y pintura, distribución de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Modelo | 79-700 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Guantes con puño de color | Azul |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Material de revestimiento | Aquadri |
| Cantidad | 50 par |
| Mostrar más |