Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo azul Virtex™ Serie 79-700
Código de producto. 10156072 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
10156072 7 50 pares
11706703 10 50 pares
10267842 11 50 pares
11736703 8 50 pares
11746703 9 50 pares
5 options
Código de producto. 10156072
Marca: Ansell™ 79700070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados específicamente para ofrecer una excelente comodidad y flexibilidad, junto con buena resistencia química. Los guantes de inmersión de nitrilo azul Ansell Edmont™ Virtex™ serie 79-700 proporcionan la máxima comodidad en un guante ligero.
  • Reutilizables
  • Antiestáticos según EN1149
  • Con Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™ que proporciona unas excelentes capacidades de absorción de la humedad y mantiene las manos de los usuarios secas durante más tiempo
  • Tendencia considerablemente menor a desprenderse que los guantes de algodón tradicionales
  • Ideales para montaje en condiciones secas, completamente húmedas o de grasa, pruebas de motores y sistemas, talleres de aerosoles y pintura, distribución de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7
Modelo 79-700
Grosor (métrico) 0,2 mm
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Aquadri
Cantidad 1 par
Resistente a Buena resistencia química
Serie 79-700