Learn More
Gibco™ Medio de producción viral
Descripción
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
- Medio sin suero, sin proteínas, sin origen animal y de definición química
- Especialmente desarrollado para el crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 (células HEK 293F derivadas adaptadas a la suspensión)
- Para la producción de virus adeno-asociados (AAV) como parte del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX
- Facilita el crecimiento de células de producción viral 2.0 en suspensión a densidades de más de 1,2 x 107 células/ml
- Permite la producción de títulos AAV altos, superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
- Ayuda al crecimiento y la transfección de células de producción viral 2.0 desde escalas de matraz de agitación hasta de biorreactor
- El medio de producción viral requiere suplementación con el suplemento GlutaMAX de 4 mM (n.ºde cat. 35050038) antes de su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Células de producción viral 2.0 |
| Tipo de célula | Células HEK 293 |
| Clasificación | Sin suero, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de producción AAV |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, GlutaMAX |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de AAV |
| Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered |
| Mostrar más |