Learn More
Gibco™ Células de producción viral 2.0
Código de producto. p-7232453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17391889 1 vial cada uno
17661546 1 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17391889 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A49784
Las células de producción viral Gibco 2.0 son una línea celular clonal derivada de la línea de células parentales HEK293F y son un componente central del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX.
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
  • Las células de producción viral Gibco 2.0 son una línea celular clonal derivada de la línea de células parentales HEK293F
  • Son un componente central del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX
  • Las células se han adaptado al medio de producción viral definido químicamente y se mantienen en cultivo de suspensión en ese medio
  • Las células de producción viral 2.0 son altamente transfectables mediante el kit de transfección AAV-MAX para la producción de virus adeno-asociados (AAV)
  • Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de producción viral y DMSO al 10 %
  • Las células se deben descongelar directamente en medio de producción viral suplementado con GlutaMAX de 4 mM (n.ºcat. 35050038) para un rendimiento óptimo
Las características de las células de producción viral 2.0 incluyen:
  • Línea celular de alta producción, clonal, derivada de 293F
  • Ausencia de antígeno T grande SV40
  • Optimizado para cultivo en suspensión de alta densidad (>12 millones de células/ml) en medio definido químicamente
  • Permite la producción de títulos AAV altos, superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
  • Capacidad de ampliación sólida y estabilidad de paso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estado de célula Congelado
Concentración 1 x 107 células/mL
Contenido y almacenamiento 1 vial criogénico, almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor
Línea de células Células de producción viral 2.0
Tipo de célula Riñón (embrionario)
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Formulario Congelado
Especie Humano
Formato 1 vial
Para utilizar con (aplicación) Producción de AAV
Recomendación de medios Medio de producción viral Gibco
N.° de celdas 1 x 107 células
Línea de productos AAV-MAX
Tipo de producto Células de producción viral
Cantidad 1 vial
Condiciones de envío Hielo seco para envíos nacionales; nitrógeno líquido para envíos internacionales
Fuente Humano