Learn More
Viral HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
Descripción
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIV-1 Gag p24 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1042904 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q77YG1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24, Pro149-Gly354, Accession # Q77YG1 |
| Mostrar más |