missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viral Dengue Virus NS1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18788639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18788639 100 μg 100 microgramos
18717848 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18788639 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB94441100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dengue Virus NS1 Monoclonal specifically detects Dengue Virus NS1 in Viral samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dengue Virus NS1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 971305
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_740318
Alias de gen DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4, Dengue NS1, Dengue NS1 protein, Dengue Virus, Dengue virus Serotype 1, Dengue virus Serotype 2, Dengue virus Serotype 3, Dengue virus Serotype 4, Dengue virus Type 1, Dengue virus Type 2, Dengue virus Type 3, Dengue virus Type 4, DENV1, DENV1-NS1, DENV2, DENV2-NS1, DENV3, DENV3-NS1, DENV4, DENV4-NS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant Dengue Virus 4 NS1 protein Asp1-Ala352 Accession # NP_740318
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects Dengue Virus 2/3/4 NS1 in Western blots. In sandwich immunoassays, Dengue Virus 1/2/3/4 NS1 is detected.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.