Learn More
Viral Dengue Virus 1 NS1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18770697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18770697 100 μg 100 microgramos
18772327 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18770697
Marca: R&D Systems MAB94381100
Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus NS1 protein Monoclonal specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Viral samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dengue virus NS1 protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 973604
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P17763
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived viral Dengue Virus 1 NS1 protein, Asp776-Ala1127, Accession No. P17763
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects viral Dengue Virus 1 NS1 protein in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.