missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Viral Dengue Virus 1 NS1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Dengue Virus NS1 protein Monoclonal specifically detects Dengue Virus NS1 protein in Viral samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dengue virus NS1 protein |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 973602 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P17763 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human embryonic kidney cell line HEK293-derived viral Dengue Virus 1 NS1 protein, Asp776-Ala1127, Accession No. P17763 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?