Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad amarillas Viper
Descripción
- Visión completa.
- Varillas ajustables para adaptarse a todos los tipos de cara.
- Protección superior.
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- Riesgo mecánico F- Riesgo mecánico: energía de bajo impacto:& Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV |
| Descripción | Modelo VIPPSJ |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, EN170/2C-1.2, riesgo mecánico F, clase óptica 1, CE |
| Tinción de lente | Amarillo |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores/cielo nublado, protección, desgaste continuo |
| N.º por caja | 300/caja |
| N.° por paquete | 1/bolsa, 10/paquete |
| Peso (métrico) | 27 g |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |