Learn More
VIPAR Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | VIPAR |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18449381
|
Novus Biologicals
NBP1-89901-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18216657
|
Novus Biologicals
NBP1-89901 |
0.1 mL |
572.00€ 540.75€ / 0.10 ml Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VIPAR Polyclonal specifically detects VIPAR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| VIPAR | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 63894 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SDTPAKSYAPELGRPKGEYRDYSNDWSPSDTVRRLRKGKVCSLERFRSLQDKLQLLEEAVSMHDGNVITAVLIFLKRTLSKEILFRELEVRQVALRHLIHFLKEIGDQKLLLDLFRFLDRTEELALSHYREHLNIQDP | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C14orf133FLJ12707, hSPE-39, Protein spe-39 homolog, SPE-39, SPE39chromosome 14 open reading frame 133, VPS16B, VPS33B interacting protein, apical-basolateral polarity regulator, VPS33B-interacting protein, VPS33B-interacting protein involved in polarity and apical protein restriction | |
| VIPAS39 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only