missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VIP36 Monoclonal Antibody (02)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16393454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16393454 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16393454

Marca: Invitrogen™ MA529395

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human LMAN2/VIP36.

This gene encodes a type I transmembrane lectin that shuttles between the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the plasma membrane. The encoded protein binds high mannose type glycoproteins and may facilitate their sorting, trafficking and quality control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VIP36
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica LMAN2
N.º de referencia del gen Q12907
Alias de gen 1110003H06Rik; 1300009F09Rik; AA408240; AL023023; AU040819; C5orf8; glycoprotein GP36b; GP36B; Lectin mannose-binding 2; lectin, mannose binding 2; lectin, mannose-binding 2; Lman2; vesicular integral protein of 36 kDa; Vesicular integral-membrane protein 36; Vesicular integral-membrane protein VIP36; Vip36; VIP36 (vesicular integral-membrane protein); wu:fb16f04; zgc:158761
Símbolos de los genes LMAN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human LMAN2/VIP36 protein (Asp45-Arg322).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.