Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated)
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated), while adhering to ISO 4832:2006 and ISO/TS 11133-2:2003. Due to the careful addition of selective inhibitory components, neutral red, crystal violet, and bile salts, the medium provides selectivity against non-target Gram-positive bacteria.
Utilice agar de lactosa de bilis rojo violeta en el análisis de alimentos, piensos para animales y muestras medioambientales para detectar la presencia de grupos indicadores, como las bacterias coliformes. Además de seguridad, los grupos indicadores indican la calidad del agua y el potencial de alteraciones. Uno de los grupos más comunes de bacterias que emplea la industria alimentaria como organismos indicadores es el de las bacterias coliformes, que pueden considerarse un subgrupo de Enterobacteriaceae.
Los coliformes fermentan rápidamente la lactosa en el agar VRBL (ISO) y así reducen el pH del medio, produciendo colonias rojo-púrpura, debido a la inclusión de rojo neutro y violeta cristal. Estas colonias suelen estar rodeadas por halos de color rojo-púrpura de sales biliares precipitadas.
Las fermentadoras que no fermentan lactosa y las que la fermentan de forma tardía producen colonias de color paja o incoloras con halos verdosos. El violeta cristal y las sales biliares inhiben el crecimiento de la flora grampositiva.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
- Lectura sencilla: los microorganismos que fermentan rápidamente la lactosa (coliformes) forman colonias rojo/púrpura con halos rojo/púrpura, mientras que los que tardan más en fermentarla forman colonias pálidas o incoloras con halos verdosos.
- Selectivo: el violeta cristal y las sales biliares contienen la proliferación de bacterias grampositivas no objetivo.
- Cumple con las normas ISO 4832:2006 e ISO/TS 11133-2:2003.
- Mejora de la selectividad por incubación a > 42 °C o por incubación anaeróbica.
Los coliformes fermentan rápidamente la lactosa en el agar VRBL (ISO) y así reducen el pH del medio, produciendo colonias rojo-púrpura, debido a la inclusión de rojo neutro y violeta cristal. Estas colonias suelen estar rodeadas por halos de color rojo-púrpura de sales biliares precipitadas.
Las fermentadoras que no fermentan lactosa y las que la fermentan de forma tardía producen colonias de color paja o incoloras con halos verdosos. El violeta cristal y las sales biliares inhiben el crecimiento de la flora grampositiva.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Agar de lactosa de bilis rojo violeta (VRBL) (ISO) (deshidratado) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |