Learn More
Viniltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Vinyltrimethoxysilane |
| Densidad | 0.9680g/mL |
| Punto de ebullición | 123.0°C |
| Temperatura de inflamación | 23°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H2C=CHSi(OCH3)3 |
| Índice de refracción | 1.3915 to 1.3935 |
| Cantidad | 100 g |
| Gravedad específica | 0.968 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Vinyltrimethoxysilane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.