Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo
Código de producto. 11700159
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
11700159 3/8 pulg 1 PCS
1 options
Código de producto. 11700159
Marca: Masterflex™ 0640512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones generales
  • Tubos de vinilo
  • Resistencia a los productos químicos y a la abrasión aceptables
  • Inodoro, no tóxico y transparente
  • Fabricados conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 45 a + 180 °F
  • (de – 43 a + 82 °C)
  • Esterilizar con óxido de etileno (EtO)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Vinilo
Diámetro exterior (imperial) 1/2 pulg, 12,7 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio general
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -45 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 42 °C
Método de esterilización Óxido de etileno
Color Transparente
Presión máxima 41 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Tipo de producto Tubos de vinilo