Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo
Código de producto. p-8001374
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
12064078 9,6 mm 1 PCS
15235477 3,2 mm 30 metros
2 options
Código de producto. 12064078
Marca: Masterflex™ 0640506
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GMP
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Vinilo
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio general
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -43 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 51 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.