Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Vinilo |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,2 mm |
| Longitud global (métrico) | 30,48 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -43 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Presión máxima | 40 psi |
| Mostrar más |