Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de vinilo
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,70 mm
25,4 mm
25,4 mm
38,10 mm
Longitud (métrico):
25,4 mm
45,72 mm
22,86 mm
48,26 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL |
| Descripción | Thermal Transfer Printable Labels |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta imprimible por transferencia térmica |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de componentes eléctricos y de automatización, identificación de cables |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus |
| Mostrar más |