Learn More
3M™ Cinta de vinilo 471F
Código de producto. 17257770
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Código de producto. 17257770
Marca: 3M™ 7000028850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza normalmente para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, máscaras para pintura, revestimientos decorativos, empalmes y más. Fabricada con revestimiento de vinilo con adhesivo de caucho, nuestra cinta versátil resiste los raspados, el desgaste y la intemperie para un uso de larga duración.
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, excelente fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores distintivos (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños y colores vivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 50 mm x 33 m
Altura (métrico) 0,1 mm
Longitud (métrico) 32,9 m
Grosor 0,14 mm
Anchura (métrico) 5,1 cm
Color Rojo