Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Cintas de etiquetado
- Brady™ Etiquetas de vinilo para impresora
Brady™ Etiquetas de vinilo para impresora
Código de producto. 11797124| Código de producto. | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de adhesivo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11797124 | Blanco | 38,10 mm | 101,60 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11761815 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11721845 | Blanco | 38,10 mm | 11,15 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11711845 | Blanco | 19 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11721785 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 85,73 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11751815 | Blanco | 25,4 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11771715 | Blanco | 12,70 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11707274 | Blanco | 25,4 mm | 25,4 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11761725 | Blanco/transparente | 38,10 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11767294 | Blanco | 38,10 mm | 101,6 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11737104 | Blanco | 25,4 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | 1 BX |
| 11757294 | Amarillo/transparente | 38,10 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11741815 | Blanco | 25,4 mm | 19,1 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11787274 | Blanco | 19,05 mm | 38,1 mm | Caucho | cada uno |
| 11781835 | Blanco/transparente | 12,70 mm | 38 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11781735 | Blanco | 19 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11747294 | Rojo/transparente | 25,4 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11787264 | Blanco | 25,4 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11797294 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 19 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11711785 | Blanco/transparente | 50,8 mm | 101,6 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11787294 | Blanco/transparente | 44,25 mm | 4,62 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11737144 | Blanco/transparente | 49,28 mm | 3,81 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
- Para identificación de paneles y marcado de cables y alambres
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de placa de circuitos y componentes, marcado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 500/Paq. |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño (métrico) | 38,10 × 101,6 mm (An × Al) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +80 °C |
| Grosor (métrico) | 0,046 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 104,78 mm |
| Calibre de alambre | 0 |
| Dimensions (LxW) | 101,60 x 38,10 mm |
| Anchura (métrico) | 38,10 mm |
| Altura (métrico) | 101,60 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.