Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Cintas de etiquetado
- Brady™ Etiquetas de vinilo para impresora
Brady™ Etiquetas de vinilo para impresora
Código de producto. 11781735| Código de producto. | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de adhesivo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11781735 | Blanco | 19 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11797124 | Blanco | 38,10 mm | 101,60 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11761815 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11721845 | Blanco | 38,10 mm | 11,15 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11711845 | Blanco | 19 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11721785 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 85,73 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11751815 | Blanco | 25,4 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11771715 | Blanco | 12,70 mm | 12,7 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11707274 | Blanco | 25,4 mm | 25,4 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11761725 | Blanco/transparente | 38,10 mm | 25,4 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11767294 | Blanco | 38,10 mm | 101,6 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11737104 | Blanco | 25,4 mm | 76,2 mm | Caucho, Reposicionable | 1 BX |
| 11757294 | Amarillo/transparente | 38,10 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11741815 | Blanco | 25,4 mm | 19,1 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11787274 | Blanco | 19,05 mm | 38,1 mm | Caucho | cada uno |
| 11781835 | Blanco/transparente | 12,70 mm | 38 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11747294 | Rojo/transparente | 25,4 mm | 38,1 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11787264 | Blanco | 25,4 mm | 19 mm | Caucho, Reposicionable | cada uno |
| 11797294 | Blanco/transparente | 25,4 mm | 19 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11711785 | Blanco/transparente | 50,8 mm | 101,6 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11787294 | Blanco/transparente | 44,25 mm | 4,62 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
| 11737144 | Blanco/transparente | 49,28 mm | 3,81 mm | Acrílico, Permanente | cada uno |
Código de producto. 11781735
Marca: Brady™ 114730
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
- Para identificación de paneles y marcado de cables y alambres
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio, identificación de componentes y placas de circuitos, marcado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño (métrico) | 19 x 6,35 mm (An x Al) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +80 °C |
| Grosor (métrico) | 0,046 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 9,53 mm |
| Calibre de alambre | AWG 6 |
| Dimensions (LxW) | 6,35 x 19,05 mm |
| Anchura (métrico) | 19 mm |
| Altura (métrico) | 76,2 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |