Learn More
Brady™ Etiquetas químicas preimpresas de vinilo
Click to view available options
Descripción:
1 rombo
2 rombos, verticales
3 diamantes
Altura (métrico):
155 mm
155,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Etiquetas compatibles con BBP™31 y BBP™33
- Etiquetas de color blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de dos colores en un solo ciclo de impresión
- Disponibles en tres tamaños de la cartera de productos completa, cada uno con diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
- Temperatura de servicio: – 20 °C a 75 °C; temperatura mínima de aplicación: 10 °C
- Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 3 diamantes |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco, Rojo |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta química preimpresa |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones y seguridad; identificación de sustancias peligrosas |
| Vida útil | Hasta 3años de uso en exteriores |
| Tipo de software | MarkWare |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +75 °C |
| Mostrar más |