Learn More
Brady™ Etiquetas químicas preimpresas de vinilo
Código de producto. 15326651
Click to view available options
Descripción:
1 rombo
2 rombos, verticales
3 diamantes
Altura (métrico):
155 mm
155,00 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 15326651
Marca: Brady™ 121647
Las etiquetas químicas GHS/CLP de vinilo Brady™ para impresoras BBP3x son autoadhesivas y están preimpresas con diamantes rojos en una gran variedad de diseños.
  • Etiquetas compatibles con BBP™31 y BBP™33
  • Etiquetas de color blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de dos colores en un solo ciclo de impresión
  • Disponibles en tres tamaños de la cartera de productos completa, cada uno con diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
  • Temperatura de servicio: – 20 °C a 75 °C; temperatura mínima de aplicación: 10 °C
  • Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Especificaciones
Descripción 3 diamantes
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco, Rojo
Acabado Satinado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta química preimpresa
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones y seguridad; identificación de sustancias peligrosas
Vida útil Hasta 3años de uso en exteriores
Tipo de software MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Anchura (métrico) 105 mm
Altura (métrico) 155 mm
Alternate Part Number B30-262-7569-CLP3A