Learn More
Brady™ Mini pictograma de vinilo señales de seguridad
Código de producto. 11888030
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
2: Obligatorio
3: Advertencia
4: Emergency
Prohibición
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11888030 3: Advertencia paquete de 96
11898030 4: Emergency paquete de 96
11878030 2: Obligatorio paquete de 96
11868030 Prohibición paquete de 96
4 options
Código de producto. 11888030
Marca: Brady™ 286906
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-3
Acabado Satinado
Material Vinilo
Cantidad 96/paquete
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 10 mm
Grosor 0,061 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 60 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Texto mostrado 3: Advertencia
Tipo de producto Señales de primeros auxilios
Color Amarillo sobre blanco