Learn More
Brady™ Mini pictograma de vinilo señales de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternate Part Number | MINI-1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Cantidad | 96/paquete |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Grosor | 0,061 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a 60 °C |
| Forma | Cuadrada |
| Mostrar más |