Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo
Código de producto. p-8000102
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
11721635 Verde 1 rollo
11711635 Rojo 1 rollo
11731635 Blanco 1 rollo
11701635 Amarillo 1 rollo
4 options
Código de producto. 11721635
Marca: Brady™ 058252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility
  • Mantenimiento de conserjería
  • Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Alternate Part Number AMT-3-GREEN
Descripción Cinta de marcado para pasillos: verde
Dimensiones (L x An) 32.92 m x 76.20 mm
Para utilizar con (aplicación) Marque pasillos y pasajes
Longitud (imperial) 108 ft.
Longitud (métrico) 33 mm
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,034 mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión a base de caucho
Color Verde
Material Vinilo
Tipo Cinta de marcado