Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo
Descripción
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo
- Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | AMT-3-YELLOW |
| Descripción | Cinta de marcado para pasillos: amarilla |
| Dimensiones (L x An) | 32.92 m x 76.20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Marque pasillos y pasajes |
| Longitud (imperial) | 108 ft. |
| Longitud (métrico) | 33 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +176°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +80°C |
| Grosor | 0,034 mm |
| Mostrar más |