Learn More
Brady™ Vinyl Label Maker Label
Código de producto. 12769536
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
6,10 mm
8,08 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
12769536 8,08 mm cada uno
12759536 6,10 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12769536
Marca: Brady™ 143329
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Repositionable vinyl cloth label for wire, cable and component marking. Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while easily being repositioned and removed.
  • Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon.
  • See the ''Recommended Ribbon Series'' for the appropriate ribbon to use.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL
Descripción Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker
Tipo de adhesivo Caucho, Reposicionable
Recubrimiento Vinilo
Color Negra
Acabado Semisatinado
Formato Label
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta LabelMaker
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de bloque de terminales
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas BMP™41, BMP™51 y BMP™53
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Label/Box
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,046 mm
Dimensions (LxW) 4.88 m x 8.08 mm
Longitud (imperial) 5.34 yd.
Longitud (métrico) 4,88 m
Anchura (imperial) 0.32 in.
Anchura (métrico) 8,08 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0.32 in.