Learn More
Brady™ Vinyl Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Descripción | Etiqueta autoluminada |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de paneles, marcado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71 |
| Mostrar más |