Learn More
Camlab™ Etiquetas de vinilo
Descripción
- Self adhesive, smear resistant with a high degree of chemical resistance
- Available as Hi-Low strips and Hi-Low labels
- Both types suitable for use between -85°C to 100°C
- Designed for use with thermal transfer and laser printers
- Hand feeding recommended
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.